Learn More
Kimberly-Clark™ Kimberly-Clark Professional Dispensador de paños en rollo central
Dispensador de paños resistente al agua en color gris que resulta perfecto para mantener la higiene en áreas de alimentación concurridas. Fácil de rellenar, limpiar y mantener. Producto compatible con un amplio surtido de paños y toallas secamanos. Cumplen estándares de seguridad alimentaria.
Marca: Kimberly-Clark™ 7087
63.04 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Dispensa servicios de paños en rollo sin tocar el dispensador, lo que evita la contaminación y la propagación de gérmenes
- Cumplen los estándares de seguridad alimentaria
- Se puede montar en pared y es idóneo para estaciones de limpieza
- Compatible con los siguientes productos:Paños WypAll™
Especificaciones
Dispensador | |
10.2 in. | |
10.2 in. | |
14.6 in. | |
Wipes | |
Pared o sobremesa | |
Hinged Lid with Front Opening |
Gris | |
26 cm | |
26 cm | |
37 cm | |
Plástico | |
1 | |
1 unidad |