Learn More
Merck Dispositivo de ultrafiltración Centrifree con membrana Ultracel™ PL
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Descripción
Separa microsolutos unidos. El dispositivo de ultrafiltración Centrifree™ cuenta con licencia para investigación y para su uso en diagnóstico in vitro con suero, plasma y otras muestras biológicas. Presenta™ la membrana de celulosa Ultracel
El dispositivo de ultrafiltración Centrifree™ junto con la membrana de celulosa regenerada Ultracel™ son ideales para separar microsolutos libres de compuestos en suero, plasma y otras muestras biológicas. El dispositivo tiene licencia para su uso en investigación y diagnóstico in vitro. El dispositivo contiene un volumen de muestra de 1 ml con un volumen de retención de 10 μl.Separe los fármacos terapéuticos independientes (libres), la testosterona, la tiroxina, etc. Permite precisión en los estudios de unión Fundamental para nuevas investigaciones sobre fármacos Facilita la desproteinización para reducir la complejidad o la interferencia de la matriz de las muestras biológicas Para investigación y uso diagnóstico in vitro
Características y ventajas:
Aplicaciones: determinación de fármacos libres, testosterona, tiroxina u otros bioactivos, estudios de unión, investigaciones de nuevos fármacos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada |
| MWCO | 30 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 0,92 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Separa microsolutos unidos. |
| Material de la carcasa | Celulosa regenerada (RC) |
| Tipo de membrana | Ultracel™ |
| Cantidad | 50/paq. |
| Mostrar más |