Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5420
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7241013 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V / 50/60 Hz (UE)
230 V, 50/60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor FA-24x2 estanco a aerosoles
Sin rotor
Modelo:
Centrífuga 5420 (UE-IVD), teclado
Centrífuga 5420, teclado
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 16458520
Marca: Eppendorf™ 5420000016
La centrífuga Eppendorf 5420 ofrece una capacidad de 24 puestos en un tamaño reducido y admite aplicaciones de purificación de ácidos nucleicos y extracción de gel.
  • Rotor estándar para hasta 24 tubos de 1,5 y 2,0 ml
  • Opción de rotor para hasta 32 tubos de PCR de 0,2 ml o 4 tiras de PCR de 8 posiciones
  • Adaptadores para tubos de 0,2, 0,4 y 0,5 ml, así como para BD Microtainer™ de 0,6 ml
  • Cierre suave de la tapa con un solo dedo para un bloqueo ergonómico
  • Apertura automática de la tapa al final de la secuencia para evitar el calentamiento de la muestra y permitir un fácil acceso a las muestras.
  • Rotores y tapas de rotor de aluminio anodizado de alta calidad
  • Tecla de una pulsación de centrifugado corto para centrifugar rápidamente, sin necesidad de mantener la tecla pulsada todo el tiempo
  • Panel de control de teclado fácil de limpiar
  • Tamaño especialmente reducido para ahorrar un valioso espacio en la mesa de laboratorio: 24 × 35 × 22 cm (An. × Pr.×Al.)
  • Vel. máx.: 21.300 × g (15.060 rpm)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Vel. máx 15.060 rpm
    RCF máx. 21.300 x g
    Pantalla LCD grande y luminosa
    Altura exterior (imperial) 8,7 in
    Altura exterior (métrico) 22 cm
    Nivel de ruido < 56 dB(A)
    Temporizador De 10 s a 9:59 h, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 9,4 in
    Anchura exterior (métrico) 24 cm
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Tipo Microcentrífuga (productos de IVD)
    Incluye Con rotor FA-24x2 estanco a aerosoles
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
    Ventilado/a Sí
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tipo de controlador Teclado
    Fondo (imperial) 13,8 in
    Fondo (métrico) 35 cm
    Modelo Centrífuga 5420 (UE-IVD), teclado
    Vataje 290 W
    Refrigerado No
    Estándares EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V
    Show More Show Less
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.