Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17474152 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Centrífuga 5425
Centrífuga 5425 (EU-IVD)
Centrífuga 5425 R
Centrífuga 5425 R (EU-IVD)
Tipo de controlador:
Perilla giratoria
Teclado
Rotor incluido:
FA-24x2
No
Sí
Requisitos eléctricos:
230 V/50-60 Hz (UE)
230 V/50-60 Hz (GB)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo de controlador Rotor incluido Requisitos eléctricos unitSize
17474152 Centrífuga 5425 (EU-IVD) Perilla giratoria Sí 230 V/50-60 Hz (UE) 1 set
15831645 Centrífuga 5425 (EU-IVD) Perilla giratoria Sí 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
15841645 Centrífuga 5425 (EU-IVD) Perilla giratoria Sí 230 V/50-60 Hz (GB) cada uno
15851635 Centrífuga 5425 (EU-IVD) Teclado Sí 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
15861635 Centrífuga 5425 (EU-IVD) Teclado Sí 230 V/50-60 Hz (GB) cada uno
15871645 Centrífuga 5425 (EU-IVD) Perilla giratoria No 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
15891635 Centrífuga 5425 (EU-IVD) Teclado No 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
15811645 Centrífuga 5425 Teclado No 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
15851645 Centrífuga 5425 Perilla giratoria FA-24x2 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
15861645 Centrífuga 5425 Perilla giratoria Sí 230 V/50-60 Hz (GB) cada uno
15871635 Centrífuga 5425 Teclado Sí 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
15881635 Centrífuga 5425 Teclado Sí 230 V/50-60 Hz (GB) cada uno
15891645 Centrífuga 5425 Perilla giratoria No 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
16855100 Centrífuga 5425 R Teclado Sí 230 V/50-60 Hz (UE) 1 set
16895100 Centrífuga 5425 R Teclado No 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
16835110 Centrífuga 5425 R Perilla giratoria Sí 230 V/50-60 Hz (UE) 1 set
16875110 Centrífuga 5425 R Perilla giratoria No 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
16835100 Centrífuga 5425 R (EU-IVD) Teclado Sí 230 V/50-60 Hz (UE) 1 set
16875100 Centrífuga 5425 R (EU-IVD) Teclado No 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
16815110 Centrífuga 5425 R (EU-IVD) Perilla giratoria Sí 230 V/50-60 Hz (UE) 1 set
16855110 Centrífuga 5425 R (EU-IVD) Perilla giratoria No 230 V/50-60 Hz (UE) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 17474152 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5405000158
Las nuevas microcentrífugas de Eppendorf de 24 posiciones, Centrifuge 5425 y 5425 R, ofrecen un funcionamiento ergonómico y una amplia gama de rotores con una velocidad máxima de hasta 21.300 x g
  • Tapas Eppendorf QuickLock™ estancas a los aerosoles para una manipulación sencilla y segura.
  • Funciones de software excepcionales (p. ej., rampas de aceleración y frenado, 3 botones de programación (solo centrífuga 5425), función corta sin pulsar continuamente la tecla).
  • Programa de rotor ampliado (p. ej., rotor de 5,0 ml, rotor de cestillo basculante para tiras de PCR)
  • Diseño OptiBowl™ para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa de rotor.
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Capacidad máx. del rotor:Recipientes de 10 × 5,0 ml
  • Vel. máx.:21 300 × g (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 10 de 5,0 mL
Vel. máx 15.060 rpm
RCF máx. 21 300 × g
Pantalla Pantalla LCD grande y luminosa
Altura exterior (imperial) 9,5 in
Altura exterior (métrico) 24 cm
Nivel de ruido Promedio de 45 dB(A) en los primeros 12 minutos y posteriormente < 51 dB(A) con rotor FA-24 x 2
Temporizador De 10 s a 9 h 59 min, con función de ciclo continuo
Anchura exterior (imperial) 9,5 in
Anchura exterior (métrico) 24 cm
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Incluye Kit de rotor FA-18x2
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilib
Requisitos eléctricos 230 V/50-60 Hz (UE)
Tipo de controlador Perilla giratoria
Modelo Centrífuga 5425 (EU-IVD)
Vataje 280 W
Rotor incluido Sí
Refrigerado No
Estándares EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-2-020, 47 CFR FCC parte 15 (consulte el manual para obtener más información)
Línea de productos Centrífuga 5425 (EU-IVD)
Tensión 230 V
Rotor FA-18x2-Kit
Mostrar más Mostrar menos
La centrífuga 5425 está diseñada para separar mezclas de sustancias líquidas con diferentes densidades, en particular, para procesar y analizar muestras del cuerpo humano en aplicaciones de diagnóstico in vitro. De este modo, garantiza que el dispositivo de diagnóstico in vitro se pueda utilizar de acuerdo con su finalidad prevista. Esta centrífuga y sus elementos es un dispositivo de diagnóstico in vitro que se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.