Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5425/5425 R
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
- Tapas Eppendorf QuickLock™ estancas a los aerosoles para una manipulación sencilla y segura.
- Funciones de software excepcionales (p. ej., rampas de aceleración y frenado, 3 botones de programación (solo centrífuga 5425), función corta sin pulsar continuamente la tecla).
- Programa de rotor ampliado (p. ej Rotor de 5,0 ml, rotor de cestillo basculante para tiras de PCR)
- Diseño OptiBowl™ para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa de rotor.
- Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
- Capacidad máx. del rotor: recipientes de 10 x 5,0 ml
- Vel. máx.: 21.300 x g (15.060 rpm)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 24 x 1.5/2mL |
| Vel. máx | 15,000rpm |
| RCF máx. | 21,300 × g |
| Pantalla | LCD grande y luminosa |
| Altura exterior (imperial) | 9,5 in |
| Altura exterior (métrico) | 24 cm |
| Nivel de ruido | promedio de 45 dB(A) en los primeros 12 minutos y luego < 51 dB(A) con el Rotor FA-24x2 |
| Temporizador | De 10 s a 9:59 h, con función de funcionamiento continuo |
| Anchura exterior (imperial) | 9,5 in |
| Anchura exterior (métrico) | 24 cm |
| Mostrar más |
La centrífuga 5425 está diseñada para separar mezclas de sustancias líquidas con diferentes densidades, en particular, para procesar y analizar muestras del cuerpo humano en aplicaciones de diagnóstico in vitro. De este modo, garantiza que el dispositivo de diagnóstico in vitro se pueda utilizar de acuerdo con su finalidad prevista. Esta centrífuga y sus elementos es un dispositivo de diagnóstico in vitro que se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.