Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15871635 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50-60 Hz (UE)
230 V/50-60 Hz (GB)
Modelo:
Centrífuga 5425 (EU-IVD)
Centrífuga 5425 (EU-IVD), mandos giratorios
Centrífuga 5425 (EU-IVD), teclado
Centrífuga 5425 (UE-IVD), teclado
Centrífuga 5425 R (UE-IVD), mandos giratorios
Centrífuga 5425 R, teclado
Centrífuga 5425, mandos giratorios
Centrífuga 5425, teclado
Centrífuga 5425 R, mandos giratorios
Refrigerado:
No
Sí
Rotor incluido:
FA-24x2
No
Sí
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15871635
Marca: Eppendorf™ 5405000115
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las nuevas microcentrífugas de Eppendorf de 24 posiciones, Centrifuge 5425 y 5425 R, ofrecen un funcionamiento ergonómico y una amplia gama de rotores con una velocidad máxima de hasta 21.300 x g
Para procesar muestras sensibles a la temperatura, la centrífuga refrigerada 5425 R proporciona un control preciso de la temperatura con su sistema de refrigeración avanzado.
  • Tapas Eppendorf QuickLock™ estancas a los aerosoles para una manipulación sencilla y segura.
  • Funciones de software excepcionales (p. ej., rampas de aceleración y frenado, 3 botones de programación (solo centrífuga 5425), función corta sin pulsar continuamente la tecla).
  • Programa de rotor ampliado (p. ej Rotor de 5,0 ml, rotor de cestillo basculante para tiras de PCR)
  • Diseño OptiBowl™ para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa de rotor.
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Capacidad máx. del rotor: recipientes de 10 × 5,0 ml
  • Vel. máx.: 21.300 × g (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 15000 rpm
RCF máx. 21.300 x g
Pantalla LCD grande y luminosa
Altura exterior (imperial) 9,5 in
Altura exterior (métrico) 24 cm
Nivel de ruido Promedio de 45 dB(A) en los primeros 12 minutos y posteriormente < 51 dB(A) con rotor FA-24 x 2
Temporizador De 10 s a 9:59 h, con función de funcionamiento continuo
Anchura exterior (imperial) 9,5 in
Anchura exterior (métrico) 24 cm
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Tipo Microcentrífugas
Incluye Con rotor FA-24x2
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio
Ventilado/a Sí
Requisitos eléctricos 230 V/50-60 Hz (UE)
Tipo de controlador Panel de control con teclado para facilitar la limpieza
Fondo (métrico) 39 cm
Modelo Centrífuga 5425, teclado
Vataje 280 W
Rotor incluido Sí
Refrigerado No
Estándares EN ISO 12100, EN 378-1, 378-2, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11 (consulte el manual para obtener más información)
Peso neto 15,6 kg
Tensión 230 V
Rotor FA-24x2
Mostrar más Mostrar menos
La centrífuga 5425 está diseñada para separar mezclas de sustancias líquidas con diferentes densidades, en particular, para procesar y analizar muestras del cuerpo humano en aplicaciones de diagnóstico in vitro. De este modo, garantiza que el dispositivo de diagnóstico in vitro se pueda utilizar de acuerdo con su finalidad prevista. Esta centrífuga y sus elementos es un dispositivo de diagnóstico in vitro que se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.