Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
Handla allt< titel> Produkter
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Incluye | Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/16 ml, 2 juegos de 2 adaptadores |
| Tipo | Centrífuga |
| Capacidad | 4 × 90 ml |
| RCF máx. | 3,000 × g |
| Vel. máx | 4,400 rpm |
| Refrigerado | Sí |
| Nivel de ruido | <46 dB(A) con rotor A-4-38 |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Pantalla | LCD |
| Visa mer |
La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.