Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15845083 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Incluye:
Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/16 ml, 2 juegos de 2 adaptadores
Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de extracción de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores
Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores
Sin rotor
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Modelo:
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), botones giratorios
Centrífuga 5702 (EU-IVD), mandos giratorios
Centrífuga 5702 RH (EU-IVD), mandos giratorios
Centrífuga 5702 RH, mandos giratorios
Centrífuga 5702, mandos giratorios
Centrífuga 5702 R, mandos giratorios
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
Código de producto. 15845083
Marca: Eppendorf™ 5702000010
El intervalo de las centrífugas de baja velocidad Eppendorf 5702 de uso general se ha diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los laboratorios de investigación clínica y de cultivos celulares con una capacidad de procesamiento media. Estas centrífugas son muy compactas, por lo que se adaptan fácilmente a la mesa de laboratorio, así como extremadamente silenciosas.
  • Vel. máx.: 3.000 × g (4.400 rpm)
  • Tamaño muy compacto para encajar en cualquier mesa de laboratorio
  • Funcionamiento muy silencioso para beneficiar a su entorno
  • Altura de acceso baja para facilitar la carga y descarga de muestras
  • Función de freno suave para aceleración y frenado lentos. Optimizado para la separación celular mediante centrifugación en gradiente
  • La función «At set RPM» inicia el temporizador cuando se alcanza la velocidad de giro seleccionada para ciclos de centrifugación reproducibles
  • Bloqueo con llave para evitar ajustes accidentales
  • La cámara del rotor de acero inoxidable está libre de óxido y resulta fácil de limpiar
  • Detección electrónica de desequilibrios para ofrecer la máxima seguridad
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Incluye Sin rotor
    RCF máx. 3.000 x g
    Vel. máx 4.400 rpm
    Refrigerado No
    Nivel de ruido <52 dB(A) con rotor A-4-38
    Dimensiones exteriores (L × An × Al) 320 x 400 x 240 mm
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Pantalla LCD
    Altura exterior (imperial) 9,6 in
    Altura exterior (métrico) 24 cm
    Temporizador De 0 s a 99 min, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 12,6 in
    Anchura exterior (métrico) 32 cm
    Vataje 200 W
    Tipo de controlador Rotary Knob
    Modelo Centrífuga 5702, mandos giratorios
    Ventilado/a Sí
    Rotor incluido No
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V
    Mostrar más Mostrar menos
    La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.