Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
El intervalo de las centrífugas de baja velocidad Eppendorf 5702 de uso general se ha diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los laboratorios de investigación clínica y de cultivos celulares con una capacidad de procesamiento media. Estas centrífugas son muy compactas, por lo que se adaptan fácilmente a la mesa de laboratorio, así como extremadamente silenciosas.
Marca: Eppendorf™ 5704000010
5558.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Sin rotor | |
4.400 rpm | |
<46 dB(A) con rotor A-4-38 | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
LCD | |
27 cm | |
15 in | |
380 W | |
Centrífuga 5702 RH, mandos giratorios | |
-8°C a +42°C | |
230 V |
3.000 x g | |
Sí | |
380 x 580 x 260 mm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
10,6 in | |
De 0 s a 99 min, con función de ciclo continuo | |
38 cm | |
Rotary Knob | |
No | |
50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.