Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
- Velocidad máx. 3000 x g (4400 rpm)
- Tamaño muy compacto para encajar en cualquier mesa de laboratorio
- Funcionamiento muy silencioso para beneficiar a su entorno
- Altura de acceso baja para facilitar la carga y descarga de muestras
- Función de freno suave para aceleración y frenado lentos
- Optimizado para la separación celular mediante centrifugación en gradiente
- La función «At set RPM» inicia el temporizador cuando se alcanza la velocidad de giro seleccionada para ciclos de centrifugación reproducibles
- Bloqueo con llave para evitar ajustes accidentales
- La cámara del rotor de acero inoxidable está libre de óxido y resulta fácil de limpiar
- Detección electrónica de desequilibrios para ofrecer la máxima seguridad
La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH está diseñada para separar mezclas de sustancias líquidas con diferentes densidades, en particular, para procesar y analizar muestras del cuerpo humano en aplicaciones de diagnóstico in vitro. De este modo, garantiza que el dispositivo de diagnóstico in vitro se pueda utilizar de acuerdo con su finalidad prevista. Esta centrífuga y sus elementos es un dispositivo de diagnóstico in vitro que se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores |
| Tipo | Centrífugas de sobremesa |
| RCF máx. | 3,000 × g |
| Vel. máx | 4400 rpm |
| Refrigerado | No |
| Nivel de ruido | <52 dB(A) |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Pantalla | LCD |
| Temporizador | De 0 s a 99 min, con función de ciclo continuo |
| Mostrar más |
La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.