Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
El intervalo de las centrífugas de baja velocidad Eppendorf 5702 de uso general se ha diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los laboratorios de investigación clínica y de cultivos celulares con una capacidad de procesamiento media. Estas centrífugas son muy compactas, por lo que se adaptan fácilmente a la mesa de laboratorio, así como extremadamente silenciosas.
Marca: Eppendorf™ 5702000515
3585.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Vel. máx.: 3.000 x g (4.400 rpm)
- Tamaño muy compacto para encajar en cualquier mesa de laboratorio
- Funcionamiento muy silencioso para beneficiar a su entorno
- Altura de acceso baja para facilitar la carga y descarga de muestras
- Función de freno suave para aceleración y frenado lentos. Optimizado para la separación celular mediante centrifugación en gradiente
- La función «At set RPM» inicia el temporizador cuando se alcanza la velocidad de giro seleccionada para ciclos de centrifugación reproducibles
- Bloqueo con llave para evitar ajustes accidentales
- La cámara del rotor de acero inoxidable está libre de óxido y resulta fácil de limpiar
- Detección electrónica de desequilibrios para ofrecer la máxima seguridad
Especificaciones
Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores | |
3,000 × g | |
No | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
LCD | |
Rotary Knob | |
50/60 Hz |
Centrífugas de sobremesa | |
4400 rpm | |
<52 dB(A) | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
De 0 s a 99 min, con función de ciclo continuo | |
Centrífuga 5702, mandos giratorios | |
230 V |
La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.