Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5810/5810 R
La centrífuga 5810/5810 R Eppendorf es la centrífuga diaria perfecta para laboratorios con requisitos de rendimiento medio. Tiene un tamaño extremadamente compacto, pero aún así admite tanto tubos como placas.
Marca: Eppendorf™ 5810000017
6027.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
4 x 750 mL | |
14.000 rpm | |
LCD grande y luminosa | |
De 200 a 14 000 rpm | |
< 70 dB(A) | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio | |
2°C a 40°C | |
Centrífugas de sobremesa | |
21,1 in | |
13,6 in | |
608 mm | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
900 W |
Keypad | |
20.913 x g | |
No | |
Sin rotor | |
Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado | |
De 1 a 99 min | |
EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información) | |
De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta | |
Sí | |
53,5 cm | |
34,5 cm | |
68 kg | |
230 V |
La centrífuga 5810/5810 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.