Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10012724 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Incluye:
Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm
Sin rotor
con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
Modelo:
Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado
Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado
Centrífuga 5810 R, teclado
Centrífuga 5810, teclado
Refrigerado:
No
Sí
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
Código de producto. 10012724
Marca: Eppendorf™ 5811000428
La centrífuga 5810/5810 R Eppendorf es la centrífuga diaria perfecta para laboratorios con requisitos de rendimiento medio. Tiene un tamaño extremadamente compacto, pero aún así admite tanto tubos como placas.
  • Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 750 ml
  • Acepta rotores de placas para centrifugación de todos los tipos de placas de MTP, PCR, cultivo celular o de pocillos profundos.
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 85 ml
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.913 x g (14.000 rpm).
  • Tapones y tapas herméticas a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ para manipular con una sola mano
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Altura de acceso baja de 29 cm para facilitar la carga y descarga de muestras
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Tipo de controlador Keypad
    Capacidad 4 x 750 mL
    RCF máx. 20.913 x g
    Vel. máx 14.000 rpm
    Refrigerado Sí
    Pantalla LCD grande y luminosa
    Incluye con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
    Intervalo de velocidad máxima De 200 a 14 000 rpm
    Modelo Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado
    Nivel de ruido <56 dBA
    Tiempo de actividad De 1 a 99 min
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio
    Estándares EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Intervalo de temperatura 15°C a 35°C
    Temporizador De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
    Tipo Centrífugas de sobremesa
    Anchura exterior (imperial) 27,6 in
    Anchura exterior (métrico) 70,0 cm
    Altura exterior (imperial) 13,6 in
    Altura exterior (métrico) 34,5 cm
    Fondo (métrico) 608 mm
    Peso neto 99 kg
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tensión 230 V
    Vataje 1650 W
    Show More Show Less
    La centrífuga 5810/5810 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.