Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Tipo de controlador | Keypad |
| Capacidad | 4 x 750 mL |
| RCF máx. | 20.913 x g |
| Vel. máx | 14.000 rpm |
| Refrigerado | Sí |
| Pantalla | LCD grande y luminosa |
| Incluye | Sin rotor |
| Intervalo de velocidad máxima | De 200 a 14 000 rpm |
| Modelo | Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado |
| Mostrar más |
La centrífuga 5810/5810 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.