Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5810/5810 R
GREENER_CHOICE
La centrífuga 5810/5810 R Eppendorf es la centrífuga diaria perfecta para laboratorios con requisitos de rendimiento medio. Tiene un tamaño extremadamente compacto, pero aún así admite tanto tubos como placas.
Marca:  Eppendorf™ 5810000521
9466.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12826213
  • 10205.66€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 750 ml
  • Acepta rotores de placas para centrifugación de todos los tipos de placas de MTP, PCR, cultivo celular o de pocillos profundos.
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 85 ml
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.913 x g (14.000 rpm).
  • Tapones y tapas herméticas a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ para manipular con una sola mano
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Altura de acceso baja de 29 cm para facilitar la carga y descarga de muestras
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    20.913 x g
    No
    con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
    Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado
    10/10
    De 1 a 99 min
    EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
    Sí
    53,5 cm
    34,5 cm
    68 kg
    230 V
    4 × 750 ml
    14.000 rpm
    LCD grande y luminosa
    De 200 a 14 000 rpm
    < 70 dB(A)
    35 programas definidos por el usuario
    Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio
    2°C a 40°C
    Centrífugas de sobremesa
    21,1 in
    13,6 in
    608 mm
    230 V, 50/60 Hz (UE)
    900 W
    Certificados
    Ver productos accesorios
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    La centrífuga 5810/5810 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.