Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15825123 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm
Sin rotor
con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
Modelo:
Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado
Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado
Centrífuga 5810 R, teclado
Centrífuga 5810, teclado
Refrigerado:
No
Sí
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
Código de producto. Incluye Modelo Refrigerado Requisitos eléctricos unitSize
15825123 con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 R, teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
10595074 con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10470975 con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15127765 Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
12826213 con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10000461 Sin rotor Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15805113 con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15825113 con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15865113 Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15845113 con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15885103 Sin rotor Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
10052674 con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10012724 con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15137765 Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
12836213 con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10460713 Sin rotor Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15805123 con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 R, teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15865123 Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 R, teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15885113 Sin rotor Centrífuga 5810 R, teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
19 options
Código de producto. 15825123
Marca: Eppendorf™ 5811000420
La centrífuga 5810/5810 R Eppendorf es la centrífuga diaria perfecta para laboratorios con requisitos de rendimiento medio. Tiene un tamaño extremadamente compacto, pero aún así admite tanto tubos como placas.
  • Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 750 ml
  • Acepta rotores de placas para centrifugación de todos los tipos de placas de MTP, PCR, cultivo celular o de pocillos profundos.
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 85 ml
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.913 x g (14.000 rpm).
  • Tapones y tapas herméticas a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ para manipular con una sola mano
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Altura de acceso baja de 29 cm para facilitar la carga y descarga de muestras
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Tipo de controlador Keypad
    RCF máx. 20.913 x g
    Vel. máx 14.000 rpm
    Refrigerado Sí
    Pantalla LCD grande y luminosa
    Incluye con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
    Modelo Centrífuga 5810 R, teclado
    Nivel de ruido <56 dBA
    Rotor incluido Sí
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio
    Estándares EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC parte 15 clase A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Intervalo de temperatura -9°C a +40°C
    Temporizador De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
    Tipo Centrífugas de sobremesa
    Dimensiones exteriores (L × An × Al) 70 x 61 x 35 cm
    Anchura exterior (imperial) 27,6 in
    Anchura exterior (métrico) 70,0 cm
    Altura exterior (imperial) 13,6 in
    Altura exterior (métrico) 34,5 cm
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tensión 230 V
    Vataje 1650 W
    Frecuencia 50/60 Hz
    Mostrar más Mostrar menos
    La centrífuga 5810/5810 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.