Descripción
- Gran interfaz táctil de 7 pulgadas VisioNize™ para una configuración de parámetros muy rápida mediante la exclusiva función de favoritos
- Gestión de usuarios con varios niveles de autorización y funciones de documentación compatibles con los requisitos GLP/GxP
- Rotores y adaptadores de cestillo basculante para tubos y frascos de 0,2 ml a 1000 ml, así como todos los tipos de placas de MTP, PCR o Deepwell
- Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 250 ml
- Alta velocidad de centrifugado de hasta 22 132 × g ( 14 000 rpm)
- Eppendorf QuickLock& estanco a aerosoles; tapones y tapas para cerrar la tapa con mayor rapidez y ergonomía
- Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
- Tapa de centrífuga con cierre suave.
- Intervalo de temperatura de -11 °C a 40 °C
- Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
| RCF máx. | 22.132 x g |
| Refrigerado | Sí |
| Pantalla | Interfaz táctil VisioNize™ |
| Incluye | con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml |
| Modelo | Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil |
| Nivel de ruido | < 53 dB(A) con rotor S-4 xUniversal |
| Perfil (aceleración/frenado) | 10/10 |
| Memoria para programas | 99 |
| Rotor | S-4 xUniversal |
| Rotor incluido | Sí |
| Mostrar más |