Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17111842 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Incluye:
Con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores de 1 l (4), frascos Eppendorf de 1 l (4)
con rotor FA-6x50
con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml
con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos y placas de 5 ml/15 ml/50 ml
con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales, adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml, adaptadores para frascos de 1000 ml, incl. 4 frascos de 1000 ml
con rotor S-4x750, incl. cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml
sin rotor
Requisitos eléctricos:
230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
Modelo:
Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 17111842
Marca: Eppendorf™ 5943000216
La Centrifuge 5910 Ri destaca por su pantalla intuitiva y su gama de soluciones innovadoras para usabilidad, documentación y gestión de usuarios. Su amplia gama de rotores basculantes y de ángulo fijo se adapta a un amplio espectro de aplicaciones en un diseño muy compacto.
  • Gran pantalla táctil VisioNize™ de 7 pulgadas para un ajuste de parámetros súper rápido mediante la exclusiva función de favoritos
  • Gestión de usuarios con múltiples niveles de autorización y funciones de documentación que cumplen los requisitos de las normas GLP/GxP
  • Rotores basculantes y adaptadores para tubos y botellas de 0,2 mL a 1.000 mL, así como todos los tipos de placas MTP, PCR o Deepwell
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 mL a 250 mL
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 22.132 × g (14,000 rpm)
  • Tapones y tapas Eppendorf QuickLock™ herméticos a los aerosoles para un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa
  • Funcionamiento silencioso para mejorar su entorno de trabajo
  • Tapa de centrífuga con cierre de tapa suave
  • Rango de temperatura de -11 ° C a 40 °C
  • Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
RCF máx. 22.132 x g
Refrigerado Sí
Pantalla Interfaz táctil VisioNize™
Incluye con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml
Modelo Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil
Nivel de ruido < 53 dB(A) con rotor S-4 xUniversal
Perfil (aceleración/frenado) 10/10
Memoria para programas 99
Rotor S-4 xUniversal
Rotor incluido Sí
Intervalo de temperatura -11°C a +40°C
Temporizador De 10 s a 99 h 59 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
Tipo Benchtop Centrifuge
Anchura exterior (imperial) 28,3 in
Anchura exterior (métrico) 72 cm
Altura exterior (imperial) 14,5 in
Altura exterior (métrico) 37 cm
Fondo (imperial) 25,9 in
Fondo (métrico) 68 cm
Requisitos eléctricos 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz