Descripción
- Gran pantalla táctil VisioNize™ de 7 pulgadas para un ajuste de parámetros súper rápido mediante la exclusiva función de favoritos
- Gestión de usuarios con múltiples niveles de autorización y funciones de documentación que cumplen los requisitos de las normas GLP/GxP
- Rotores basculantes y adaptadores para tubos y botellas de 0,2 mL a 1.000 mL, así como todos los tipos de placas MTP, PCR o Deepwell
- Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 mL a 250 mL
- Alta velocidad de centrifugación de hasta 22.132 × g (14,000 rpm)
- Tapones y tapas Eppendorf QuickLock™ herméticos a los aerosoles para un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa
- Funcionamiento silencioso para mejorar su entorno de trabajo
- Tapa de centrífuga con cierre de tapa suave
- Rango de temperatura de -11 ° C a 40 °C
- Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
Especificaciones
Especificaciones
| RCF máx. | 22.132 x g |
| Refrigerado | Sí |
| Pantalla | Interfaz táctil VisioNize™ |
| Incluye | con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales, adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml, adaptadores para frascos de 1000 ml, incl. 4 frascos de 1000 ml |
| Modelo | Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil |
| Nivel de ruido | < 53 dB(A) con rotor S-4 xUniversal |
| Perfil (aceleración/frenado) | 10/10 |
| Memoria para programas | 99 |
| Rotor | S-4 xUniversal |
| Rotor incluido | Sí |
| Mostrar más |