Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17191842 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores de 1 l (4), frascos Eppendorf de 1 l (4)
con rotor FA-6x50
con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml
con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos y placas de 5 ml/15 ml/50 ml
con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales, adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml, adaptadores para frascos de 1000 ml, incl. 4 frascos de 1000 ml
con rotor S-4x750, incl. cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml
sin rotor
Requisitos eléctricos:
230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
Modelo:
Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Incluye Requisitos eléctricos Modelo unitSize
17191842 con rotor S-4x750, incl. cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil 1 set
17181842 con rotor S-4x750, incl. cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil 1 set
17151842 con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos y placas de 5 ml/15 ml/50 ml 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil 1 set
17101842 con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil 1 set
17131832 sin rotor 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil cada uno
17161832 con rotor FA-6x50 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil 1 set
17181832 Con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores de 1 l (4), frascos Eppendorf de 1 l (4) 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil 1 set
17141842 con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos y placas de 5 ml/15 ml/50 ml 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil 1 set
17111842 con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil 1 set
17121852 con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales, adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml, adaptadores para frascos de 1000 ml, incl. 4 frascos de 1000 ml 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil 1 set
17121832 sin rotor 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil cada uno
11 options
Código de producto. 17191842
Marca: Eppendorf™ 5943000516
La Centrifuge 5910 Ri destaca por su pantalla intuitiva y su gama de soluciones innovadoras para usabilidad, documentación y gestión de usuarios. Su amplia gama de rotores basculantes y de ángulo fijo se adapta a un amplio espectro de aplicaciones en un diseño muy compacto.
  • Gran interfaz táctil de 7 pulgadas VisioNize™ para una configuración de parámetros muy rápida mediante la exclusiva función de favoritos
  • Gestión de usuarios con varios niveles de autorización y funciones de documentación compatibles con los requisitos GLP/GxP
  • Rotores y adaptadores de cestillo basculante para tubos y frascos de 0,2 ml a 1000 ml, así como todos los tipos de placas de MTP, PCR o Deepwell
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 250 ml
  • Alta velocidad de centrifugado de hasta 22 132 × g ( 14 000 rpm)
  • Eppendorf QuickLock& estanco a aerosoles; tapones y tapas para cerrar la tapa con mayor rapidez y ergonomía
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Intervalo de temperatura de -11 °C a 40 °C
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
RCF máx. 22.132 x g
Refrigerado Sí
Pantalla Interfaz táctil VisioNize™
Incluye con rotor S-4x750, incl. cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml
Modelo Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil
Nivel de ruido < 57 dB(A) con rotor S-4x750
Perfil (aceleración/frenado) 10/10
Memoria para programas 99
Rotor S-4x750
Rotor incluido Sí
Intervalo de temperatura -11°C a +40°C
Temporizador De 10 s a 99 h 59 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
Tipo Benchtop Centrifuge
Anchura exterior (imperial) 28,3 in
Anchura exterior (métrico) 72 cm
Altura exterior (imperial) 14,5 in
Altura exterior (métrico) 37 cm
Fondo (imperial) 25,9 in
Fondo (métrico) 68 cm
Requisitos eléctricos 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz