Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R - Refrigerated Large Centrifuge
The refrigerated Eppendorf Centrifuge 5920 R offers high-throughput performance and advanced temperature management in a very compact design. With a capacity of up to 4 x 1,000 mL / 52 x 50 mL conical tubes, it can spin both plates and tubes in the same bucket for real flexibility.
Marca: Eppendorf™ 5948000018
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
230 V (EU) - Without Rotor | |
21.194 x g | |
5920R | |
LCD grande y luminosa | |
Centrífuga 5920 (EU-IVD), teclado | |
Ninguno | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio | |
De 10 s a 99 h 59 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta | |
74 x 71 x 40 cm (29.2 x 27.8 x 15.9 in.) | |
74 cm | |
40 cm | |
230 V | |
50/60 Hz |
Teclado | |
4 x 1000 ml/4 x 7 MTP | |
14.000 rpm | |
Sí | |
Sin rotor | |
<55 dB(A) | |
No | |
EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC parte 15 clase A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información) | |
Centrífuga de sobremesa | |
29,2 in | |
15,9 in | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
1650 W |