Learn More
Hettich™ Centrifuge Adapter for Hettich Angle Rotors
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
40.50€ - 43.20€
Especificaciones
Tipo | Adaptadores de centrífuga |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Para rotores Hettich nº 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10502692
|
Hettich™
1447 |
25 mL |
40.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10138721
|
Hettich™
1449 |
4 x 0,5 a 3 ml |
43.20€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10042683
|
Hettich™
1463 |
50 mL |
40.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- For Hettich Rotors no. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Spezifikation
Adaptadores de centrífuga | |
Para rotores Hettich nº 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts