Learn More
Hettich™ Centrifuge Adapters for 8-place Angel Rotors
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
32.55€ - 44.85€
Especificaciones
Tipo | Adaptador para centrífuga |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas ROTOFIX 32 A y ROTINA 380/380 R con rotores nº 1418, 1721 |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10004467
|
Hettich™
1467 |
4 tubos de 1,1 a 15 ml |
32.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10412305
|
Hettich™
1468 |
50 mL |
44.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Centrifuge Adapters for 8-place Angle Rotors
- For use with ROTOFIX 32 A and ROTINA 380/380 R Centrifuges
- For Rotors no. 1418, 1721
Especificaciones
Adaptador para centrífuga | |
Centrífugas ROTOFIX 32 A y ROTINA 380/380 R con rotores nº 1418, 1721 |