Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de centrífuga 5810 y 5810R
Código de producto. 10293172 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
50 mL
De 1,2 a 5 ml
De 1,5 a 2 ml
De 18 a 30 ml
De 180 a 250 ml
De 2,6 a 7 ml
De 3 a 15 ml
De 30 a 50 ml
De 50 a 75 ml
De 7 a 18 ml
De 80 a 120 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad unitSize
10293172 De 1,2 a 5 ml paquete de 2
11518623 De 1,5 a 2 ml paquete de 2
10554332 15 ml paquete de 2
10326802 De 180 a 250 ml paquete de 2
10134961 De 2,6 a 7 ml paquete de 2
11528623 De 3 a 15 ml paquete de 2
11548623 De 30 a 50 ml paquete de 2
10776695 De 18 a 30 ml paquete de 2
10102082 De 50 a 75 ml paquete de 2
10106771 50 mL paquete de 2
10253222 De 7 a 18 ml paquete de 2
11558623 De 80 a 120 ml paquete de 2
12 options
Código de producto. 10293172
Marca: Eppendorf™ 5810750008
Disponible en varias configuraciones para distintas aplicaciones.
  • Adaptadores para centrífugas Eppendorf™ 5810 y 5810R.
  • Compatible con tubos cónicos o planos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Plana
Capacidad De 1,2 a 5 ml
Para utilizar con (equipo) Rotores de centrífuga 5810 y 5810
Tamaño del orificio (métrico) 11 mm
N.º de lugares 100
N.° por paquete 2/paq.