Descripción
- Adaptadores para centrífugas Eppendorf™ 5810 y 5810R.
- Compatible con tubos cónicos o planos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Plana |
| Capacidad | De 1,2 a 5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores de centrífuga 5810 y 5810 |
| Tamaño del orificio (métrico) | 11 mm |
| N.º de lugares | 100 |
| N.° por paquete | 2/paq. |