Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT4R Expert Cell Culture Package
Waste no time finding the right part numbers for your application! The Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge (GT4R) Expert Package is an application driven centrifuge package to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marca: Fisherbrand™ 50164299
7542.65 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Facilidad de uso:
- Capacidad excepcional para procesar sustancias cónicas de 40 x 50 ml en un solo ciclo, bajo tapas certificadas de biocontención
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor que agiliza la limpieza y ofrece un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
- Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad
Energéticamente eficiente:
- El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
25.830 x g | |
Sí | |
Sí | |
50/60 Hz |
Fisherbrand | |
Centrífuga, rotor de 4 x 1000 ml, cucharones, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml | |
Paquete de centrífuga | |
200/230 V |
Videos
-
Fisherbrand Centrifuge GT4 ES
-
Fisherbrand Centrifuge GT4 EN
-
Fisherbrand TraceableLIVE (EN)
-
Fisherbrand TraceableLIVE (ES)