Learn More
Thermo Scientific™ CentriPAK BPC esterilizado de un solo uso para centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16
Click to view available options
Descripción:
Adaptador de steam-through CentriPAK BPC
CentriPAK BPC
CentriPAK BPC Single
CentriPAK BPC Single con conexión rápida
CentriPAK Labtainer™ BPC
Tipo de tapón:
Cuerpo MPC de 6,35 mm (1/4 in), inserto MPC de 6,35 mm (1/4 in)
TC 6,35 mm (1/4 in), conect. Aseptiquik G de 9,5 mm (3/8 in) temperatura alta HB
Tubos soldables (TPE), Luer-Lock hembra de 3,175 mm (1/8 in)
Tubos soldables (TPE), conect., Aseptiquik G de 3/8 in HB, cuerpo MPCK de 9,5 mm (3/8 in)
Tubos soldables (TPE), inserto MPC de 6,35 mm (1/4 in)
Descripción
Cámaras Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC), colector, labtainer (esterilizado) con conexión. Diseñado para su uso en centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 y rotor basculante de 6 x 2000 mL o rotor basculante de 8 x 2000 mL.
El recipiente Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess (BPC) le permite:
- Reducir el riesgo de contaminación cruzada al separar los cultivos celulares
- Realizar una recogida suave, de alto rendimiento y de alta eficacia mediante centrifugación
- Eliminar los pasos de limpieza posteriores que son necesarios cuando se utilizan recipientes reutilizables
- Cumplir con las rigurosas prácticas de control y garantía de calidad para la fabricación de componentes de material estándar del sector y película de contacto aséptica de productos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 1,7 L |
Capacidad (métrico) | 1700 mL |
Capacidad (imperial) | 57,48 oz |
Descripción | CentriPAK BPC Single |
Para utilizar con (aplicación) | Para separaciones de células de mamíferos, levaduras y bacterias |
Incluye | Cámara 2D BPC |
Material | Película CX3-9 |
Densidad máx. de la muestra | 1.2 g/mL |
Temperatura máxima | 40 °C |
Temperatura máx. (imperial) | 104 °F |