Learn More
Labconco™ Soluciones acuosas, de ácidos y de disolventes CentriVap™
Código de producto. 10403872 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Material de la cámara:
Aluminio revestido de epoxi
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10403872
Marca: Labconco™ undefined
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • Concentrador de sobremesa, trampa de frío, recipiente e inserto de trampa química, tubos de vacío, abrazaderas, rotor de 12 a 13 mm
Requires
La bomba de vacío es necesaria para todos los sistemas; consulte las bombas C-line Fisher Scientific Maxima™ en la sección de bombas.
Con un recipiente transparente y un inserto de ácido, humedad o disolvente para proporcionar una protección adicional de bomba de vacío
Con un recipiente transparente y un inserto de ácido, humedad o disolvente para proporcionar una protección adicional de bomba de vacío
El rotor tiene capacidad para cuarenta tubos de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml o hasta cien tubos de 12 a 13 mm de diámetro.
Información de órdenes
Disponible en modelos de 115 V y 230 V
Especificaciones
Certificaciones ETL, ETL-C
Material del cierre Acrílico
Material de la cámara Aluminio revestido de epoxi
Modelo CentriVap
Intervalo de temperatura (métrico) - 50 °C
Volumen (métrico) 25 mL
Desplazamiento 34 o 195 l/min
Incluye Concentrador de sobremesa, trampa de frío, recipiente transparente, inserto de humedad, rotor con hasta cien tubos de 12 a 13 mm de diámetro, tubos de vacío y 6 abrazaderas, tapa acrílica
Vacío máx. 12 o 2 × 10-3mbar
Tipo de tapón NEMA 6-15
Tipo de bomba Diafragma o paleta giratoria
Tipo Condensador de trampa de frío
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Amperaje 6 A
Frecuencia 50 Hz