Learn More
Labconco™ Concentrador completo CentriVap™
Se suministra con todo lo necesario para empezar el procesamiento
Marca: Labconco™ 7315030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Comes with everything needed to start processing
Utiliza una combinación de fuerza centrífuga, vacío y calentamiento para acelerar la evaporación.
Incluye:
- Concentrador de vacío
- Trampa de frío de -50 °C
- El rotor de aluminio tiene capacidad para 40 tubos de microcentrífuga y tubos de 12-13 mm
- Bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos
- La luz estroboscópica CentriZap permite al usuario ver las muestras mientras el rotor está girando y la tapa está cerrada
Biología molecular, proteómica, genómica, biología celular, microbiología, bioquímica, descubrimiento de fármacos y química analítica
Especificaciones
Centrivap | |
Internacional | |
Incremento de calor no incluido | |
230 V, 50 Hz; 6 A |