Learn More
Labconco™ Sistema móvil de concentrador de vacío CentriVap™
Los sistemas móviles CentriVap combinan el concentrador separado y los componentes de la trampa de frío en una sola consola que ahorra espacio e incluye ruedas para transportarla de un laboratorio a otro.
16290.00€ - 16835.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 4 l |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | -55°C a +100°C |
Material de la cámara | Acero resistente a la corrosión |
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz; 8 A |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10033622
|
Labconco™
7812011 |
Sistema móvil CentriVap con tapa de vidrio |
16290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10493862
|
Labconco™
7812014 |
Sistema móvil CentriVap con tapa de vidrio y calentador de refuerzo |
16835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
También se incluyen un rotor y una trampa de disolventes con los sistemas móviles CentriVap. El interior puede aceptar una bomba de vacío: el único componente adicional necesario para iniciar la concentración.—
7812011 e 7812014 incluyen un enchufe Schuko.
7812014 incluye un incremento de calor opcional que permite calentamiento controlado adicional desde el estado apagado hasta un máximo de 100 °C en incrementos de un grado.
- Acero inoxidable pulido y blanco glaciar, exterior de acero con revestimiento en polvo con detalles en azul y cuatro ruedas giratorias de caucho duro de 50.8 mm de diámetro. El panel delantero desmontable permite acceder al espacio interior para la bomba de vacío (se vende por separado).
- Tapa de cristal
- Cierre de tapa con sensor de seguridad
- Junta de tapa sin fenol
- Cámara de aluminio recubierto en polvo
- Calentador de 300 vatios
- Programación controlada por microprocesador para tiempo de ejecución entre 1 y 999 minutos, calentamiento de OFF (APAGADO) a HI (Alto) (100 °C) en incrementos de un grado, tiempo de calentamiento de 1 a 999 minutos, encendido/apagado de trampa de frío y encendido/apagado de incremento de calor opcional. La memoria almacena de 1 a 9 programas.
- LCD para visualizar número de programa, temperatura real y de punto de ajuste, tiempo de calentador restante, tiempo de procesamiento restante, activación de trampa de frío y activación de incremento de calor opcional. Cuando se activa la trampa de frío el LCD muestra una Y parpadeante hasta que la bobina del colector alcanza la temperatura de funcionamiento de - 40 °C (- 40 °F) momento en el que la Y brillará de manera continua.
- Panel de control con botón RUN/STOP, botón PREHEAT, botón COLD TRAP, botón HEAT BOOST, botón SELECT de punto de ajuste, botones de aumento o disminución de valores y 3 botones de inicio rápido.
- Movimiento centrífugo proporcionado por un motor sin escobillas capaz de alcanzar hasta 1725 rpm.
- Sistema de parada rápida para detener la bomba de vacío, abrir la válvula para purgar el aire de la cámara y detener el rotor en segundos después de que finalice el tiempo o se pulse el botón RUN/STOP.
- Válvula de liberación automática de vacío
- El retardo de vacío integrado permite al rotor alcanzar velocidad antes de aplicar el vacío.
- Alarma sonora para señalizar la conclusión del tiempo de ejecución de punto de ajuste.
- Racor de manguera de aluminio de DE de 12.7 mm para la conexión a tubos de vacío. La bomba de vacío no está incluida.
- Puerto de vacío con racor de desconexión rápida para tubos con DI de 6.35 mm.
- El sistema de refrigeración sin CFC/HCFC con compresor de 1/3 hp reduce la trampa de frío a - 50 °C (- 58 °F) en menos de 30 minutos.
- Colector de acero inoxidable de 4 litros con tapa acrílica con dos racores de desconexión rápida para manguera con DI de 12.7 mm, junta de caucho y cubierta aislante.
- Puerto de drenaje de colector de acero inoxidable montado en parte delantera con válvula de nailon y pinza de puesta a tierra.
- Recipiente transparente integrado para alojar el inserto de trampa química. La abertura del panel delantero permite la supervisión de la trampa de un vistazo.
- Incluye un inserto de trampa de disolvente 7815200 y rotor 7455100 de 12 y 13 mm.
- Toma eléctrica en la parte trasera para conectar la bomba de vacío complementaria al sistema.
Especificaciones
4 l | |
-55°C a +100°C | |
Acero resistente a la corrosión | |
230 V, 50 Hz; 8 A |