Learn More
Gilson™ Centrífuga de placas CENTRY™ 101
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Tipo:
Enchufe EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Disminución del riesgo de derrames:
- La centrífuga de placas CENTRY™ 101 ofrece un diseño de rotor basculante exclusivo que evita que el contenido de la microplaca se derrame y concentra todos los componentes de reacción en el fondo del pocillo, lo que mejora la precisión de sus reacciones, como reacciones de PCR sensibles.
- Los portadores del rotor descansan en un ángulo de 75°, lo que permite insertar placas sin cinta de sellado ni tapas.
- A gran velocidad, las microplacas corren verticalmente.
- La centrífuga de placas de dos placas CENTRY™ 101 admite la mayoría de PCR y microplacas.
Pequeña, pero rápida:
- Las muestras se centrifugan en menos de 20 segundos a 2550 rpm (600 x g).
- Con un tamaño reducido (23 x 26 cm, 9,2 x 10,2 pulg.), la centrífuga de placas CENTRY™ 101 encaja fácilmente en cubiertas y en mesas de trabajo abarrotadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Vel. máx | 2550 rpm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 23 x 26 x 19,7 cm |
| Tipo | Enchufe EU |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Tensión | 220/230 V |