accessibility menu, dialog, popup
Test
chevron-down
Seleccione el idioma
English
Español
Search
Estado del pedido
Pedido rápido
Soporte
Iniciar sesión
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Instrumentos de pruebas de materiales
Analizadores dimensionales
Mitutoyo™ Bloque de calibre cerámico
11752104
Imprimir
Mitutoyo™ Bloque de calibre cerámico
Grado: Grado 1; longitud: 2mm
Marca:
Mitutoyo™ 613612031
Ver más versiones de este producto
Código de producto.
11752104
101.70€
/ cada uno
Cantidad
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Certificados
Accesorios y servicios
Ofertas especiales
Especificaciones
Grado
1
Longitud (métrico)
2 mm
Certificados
Ver productos accesorios