Learn More
Thermo Scientific™ Homogeneizadores cerámicos para kits QuEChERS
Utilice los homogeneizadores de cerámica Thermo Scientific™ para triturar y homogeneizar muestras para el flujo de trabajo de preparación de muestras QuEChERS.
Marca: Thermo Scientific™ 60106-CH-50
46.59 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice homogeneizadores de cerámica Thermo Scientific™ para acelerar el proceso de homogeneización y aumentar la recuperación y reproducibilidad durante el flujo de trabajo de preparación de muestras QuEChERS (rápido, fácil, barato, eficaz, resistente y seguro). Estos homogeneizadores se pueden utilizar con todos nuestros kits de extracción y limpieza QuEChERS para complementar los procedimientos del método Original 2003, el método AOAC 2007.01, el método EN 15662 y el método NY/T 1380-2007.
Especificaciones
Homogeneizadores de cerámica para tubos de 50 mL, 100 uds. | |
Tubos de 50 mL | |
Homogeneizador de cerámica |