missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Equip Labo™ Mueble Gress de cerámica para lavandería
Marca: Equip Labo™ 8552
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Cerámica | |
Mueble Gress para lavandería | |
600 mm | |
900 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Equip Labo™ Mueble Gress de cerámica para lavandería > Anchura: 600mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido