Learn More
Nabertherm™ Placa acanalada de cerámica
Código de producto. 10498969 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
110 x 90 x 12,7 mm
340 x 220 x 12,7 mm
Para utilizar con (equipo):
L 1, LE 1
Modelos L 15, LT 15, N 11
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) unitSize
10498969 340 x 220 x 12,7 mm Modelos L 15, LT 15, N 11 cada uno
12683730 110 x 90 x 12,7 mm L 1, LE 1 cada uno
2 options
Código de producto. 10498969
Marca: Nabertherm™ 691600506
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa inferior para la protección del horno.
  • TMAX: 1200 °C
  • Altura: 12,7 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Modelos L 15, LT 15, N 11
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Placa estriada
Material Cerámica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 340 x 220 x 12,7 mm
Longitud (métrico) 340 mm
Anchura (métrico) 220 mm
Altura (métrico) 12,7 mm