Learn More
Nabertherm™ Placas cerámicas acanaladas
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 cm
19 cm
22 cm
31 cm
Para utilizar con (equipo):
Adecuado para hornos: L(T) 3, LV(T) 3
Adecuado para hornos: L(T) 40
Adecuado para hornos: L(T) 9, LV(T) 9, N7
Adecuado para hornos: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- TMAX: 1200 °C
- Altura: 12,7 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Adecuado para hornos: L(T) 3, LV(T) 3 |
| Temperatura (métrico) | 1200 °C |
| Tipo | Placa estriada |
| Para utilizar con (aplicación) | Hornos de mufla |
| Material | Cerámica |
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Anchura (métrico) | 14 cm |
| Altura (métrico) | 1,27 cm |
| Fondo (métrico) | 13 cm |