Learn More
Koettermann™ Fregadero de cerámica
El fregadero cerámico Koettermann™ está diseñado con un borde marino para contener posibles derrames.
Marca: Koettermann™ 585-00007
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Borde marino en todos los lados para contener derrames
- Un seno, a la izquierda
- Color azul báltico
Especificaciones
Fregadero de laboratorio | |
Borde marino, 1 seno, izquierda | |
1200 mm | |
600 mm |
Título del producto
Koettermann™ Fregadero de cerámica > Incluye: Borde marino, 1 seno, izquierda
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido