Learn More
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™ Classic
Garantice una precisión y dispensación de volumen uniformes con resultados reproducibles independientes del usuario. Los dispensadores clásicos Hirschmann Instruments™ Ceramus™ son la mejor unidad para la dispensación manual, al incluir materiales de máxima calidad, manejo sencillo y comodidad del usuario bien diseñada para facilitar aún más las tareas rutinarias del laboratorio.
Marca:  Hirschmann™ 9350000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10038720
  • 559.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Para volúmenes fijos y variables, de 0,2 ml a 60 ml
  • Se puede esterilizar la unidad completa con vapor a 121 °C, sin necesidad de desmontarla 
  • Conexión de manguera de succión de rosca
  • Pistón de cerámica fabricado con óxido de aluminio de alta pureza
  • Acoplamiento de configuración de volumen digital, calibrado para toda su vida útil
  • Óptima resistencia química y térmica de las piezas que transportan el medio
  • Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador
De 5 a 30 ml
0,5 mL
Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Cilindro de vidrio Duran
Frasco
0,6%
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™ Classic > Capacidad: De 5 a 30 ml