Learn More
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™ Classic
Código de producto. 10729521
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10729521
Marca: Hirschmann™ 9310000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una precisión y dispensación de volumen uniformes con resultados reproducibles independientes del usuario. Los dispensadores clásicos Hirschmann Instruments™ Ceramus™ son la mejor unidad para la dispensación manual, al incluir materiales de máxima calidad, manejo sencillo y comodidad del usuario bien diseñada para facilitar aún más las tareas rutinarias del laboratorio.
  • Para volúmenes fijos y variables, de 0,2 ml a 60 ml
  • Se puede esterilizar la unidad completa con vapor a 121 °C, sin necesidad de desmontarla 
  • Conexión de manguera de succión de rosca
  • Pistón de cerámica fabricado con óxido de aluminio de alta pureza
  • Acoplamiento de configuración de volumen digital, calibrado para toda su vida útil
  • Óptima resistencia química y térmica de las piezas que transportan el medio
  • Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador
Material Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Cilindro de vidrio Duran
Volumen (métrico) De 0,2 a 1 ml
Para utilizar con (equipo) Frasco
Incrementos 0,05 mL
Precisión 0,6%