Learn More
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™
Garantice una precisión y dispensación de volumen uniformes con resultados reproducibles independientes del usuario. Los dispensadores Hirschmann Instruments™ Ceramus™ se han fabricado con materiales de alta calidad para permitir el uso en una amplia escala de temperatura.
492.00€ - 733.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador |
---|---|
Material | Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Cilindro de vidrio Duran |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Precisión | 0,6% |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10697501
|
Hirschmann™
9312000 |
De 0,2 a 1 ml |
504.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10094630
|
Hirschmann™
9322000 |
De 0,4 a 2 ml |
504.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10607511
|
Hirschmann™
9332000 |
De 1 a 5 ml |
492.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10329890
|
Hirschmann™
9362000 |
De 10 a 60 ml |
733.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10156770
|
Hirschmann™
9342000 |
De 2 a 10 ml |
504.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10440981
|
Hirschmann™
9352000 |
De 5 a 30 ml |
702.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Para volúmenes fijos y variables, de 0,2 ml a 60 ml
- Se puede esterilizar la unidad completa con vapor a 121 °C, sin necesidad de desmontarla
- Conexión de manguera de succión de rosca
- Pistón de cerámica fabricado con óxido de aluminio de alta pureza
- Acoplamiento de configuración de volumen digital, calibrado para toda su vida útil
- Óptima resistencia química y térmica de las piezas que transportan el medio
- Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Especificaciones
Dispensador | |
Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Cilindro de vidrio Duran | |
Frasco | |
0,6% |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™