Learn More
Ceritinib, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 469322500
Detalles adicionales : CAS : 1032900-25-6 Peso : 0.00025kg
Especificaciones
Ceritinib | |
250 mg | |
No hay requisitos especiales | |
C28 H36 Cl N5 O3 S | |
Blanco |
1032900-25-6 | |
De 172 °C a 177 °C | |
Ciencias de la vida | |
Polvo | |
≥ 97,5% |