Learn More
Lámina de cerio, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11371769
Lámina de cerio, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371769
25 x 25 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Código de producto. 11371769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012377.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-45-1
Fórmula molecular Ce
Peso molecular (g/mol) 140.12
Número MDL MFCD00010924
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nombre IUPAC cerio
SMILES [Ce]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium foil
Color Plata a gris
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1333
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈1.04g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX06I025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog Number012377.FF,012377.FI
Número de loteH27Y047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number012377.FF,012377.FI
Número de loteF10M38 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number012377.FF,012377.FI
Número de loteR05B042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number012377.FF,012377.FI
Número de loteN19A028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number012377.FF,012377.FI
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de cerio, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >