Learn More
Cloruro de cerio(III), anhidro, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11317997
Cloruro de cerio(III), anhidro, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317997
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Código de producto. 11317997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 021112.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Para camisas incandescentes, espectrografía, polimerización de olefinas
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-86-5
Fórmula molecular CeCl3
Peso molecular (g/mol) 246.466
Número MDL MFCD00010929
Clave InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
Nombre IUPAC cerio(3+);tricloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1727°C
Nombre del producto químico o material Cerium(III) chloride
Punto de fusión 848°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder
Densidad 3.92 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) chloride anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cerium(III) chlorideanhydrous
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de cerio(III), anhidro, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >