Learn More
Cloruro de cerio(III), anhidro, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11327997
Cloruro de cerio(III), anhidro, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327997
250 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Código de producto. 11327997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 021112.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Para camisas incandescentes, espectrografía, polimerización de olefinas
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-86-5
Fórmula molecular CeCl3
Peso molecular (g/mol) 246.466
Número MDL MFCD00010929
Clave InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
Nombre IUPAC cerio(3+);tricloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1727°C
Nombre del producto químico o material Cerium(III) chloride
Punto de fusión 848°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder
Densidad 3.92
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY13K043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Catalog Number021112.30,021112.18,021112.09
Número de loteZ06J021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/01/2024 Catalog Number021112.30,021112.18,021112.09
Número de loteU31J045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/09/2023 Catalog Number021112.30,021112.18,021112.09
Número de loteS20J051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2023 Catalog Number021112.30,021112,021112.18,021112.09
Número de loteR10J009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2023 Catalog Number021112.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de cerio(III), anhidro, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >