Learn More
Cloruro de cerio(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11419793 250 g 250 g
11409793 50 g 50 g
11499783 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11419793
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12947.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O
Cerium(III) chloride heptahydrate is used in the preparation of allylsilanes from esters. It is used as a reducing agent in organic synthesis in place of sodium borohydride. In Luche reaction, carvone gives selectively allylic alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cerio(III) heptahidrato se utiliza en la preparación de alilsilanos a partir de ésteres. Se utiliza como agente reductor en la síntesis orgánica en lugar del borohidruro de sodio. En la reducción de Luche, la carvona produce alcohol alílico selectivamente.
Solubilidad
Soluble en alcohol y acetona. Ligeramente soluble en tetrahidrofurano. Insoluble en agua fría.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18618-55-8
Fórmula molecular CeCl3·7H2O
Número MDL MFCD00149634
Sinónimo Cerous chloride heptahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) chloride heptahydrate
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,1997
Información de solubilidad Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.60 (246.48 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cerium chloride heptahydrate