Learn More
Lingote de cerio, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11330649
Lingote de cerio, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330649
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11330649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000065.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-45-1
Fórmula molecular Ce
Peso molecular (g/mol) 140.12
Número MDL MFCD00010924
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nombre IUPAC cerio
SMILES [Ce]
Specifications
Nombre del producto químico o material Cerium
Color Gris
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Dark Gray ingot
Densidad 6.77 g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (REO)
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Envase Bajo aceite mineral
Formulario Lingote, envasado bajo aceite mineral
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU16K009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2024 Catalog Number000065.18,000065.30
Número de loteT03K034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/07/2024 Catalog Number000065.18,000065.30
Número de loteX03J017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog Number000065.18,000065.30
Número de loteN27J023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number000065.18
Número de loteQ28I021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog Number000065.18,000065.30
compliance-icons
Product Identifier
  • Cerium ingot
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lingote de cerio, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.