Learn More
Óxido de cerio(IV), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cerium(IV) oxide |
Punto de fusión | 2600.0°C |
Nombre de nota | 99.9% |
Color | Blanco a amarillo |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
Fórmula lineal | CeO2 |
Fieser | 06,99 |
Índice Merck | 15,1988 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465467 | Certificado de análisis | 15/08/2024 | 199120025,199121000,199125000 |
A0462309 | Certificado de análisis | 01/05/2024 | 199120025,199121000,199125000 |
A0462310 | Certificado de análisis | 01/05/2024 | 199120025,199121000,199125000 |
A0458875 | Certificado de análisis | 19/12/2023 | 199120025,199121000,199125000 |
A0454123 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 199120025,199121000,199125000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cerium(IV) oxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de cerio(IV), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido