Learn More
Sulfato de cerio(IV) tetrahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10276540
Sulfato de cerio(IV) tetrahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276540
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10276540
Marca: Thermo Scientific Acros 199131000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-42-5
Fórmula molecular CeO8S2·4H2O
Peso molecular (g/mol) 404.29
Número MDL MFCD00149427
Clave InChI MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
Nombre IUPAC cerio(4+);disulfato;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Nombre de nota 99+%
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Índice Merck 14, 1990
Información de solubilidad Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.29
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.06
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0451005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number199131000,199130025,199135000
Número de loteA0451004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number199131000,199130025,199135000
Número de loteA0398021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number199131000,199130025,199135000
Número de loteA0410051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number199131000,199130025,199135000
Número de loteA0410677 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number199131000,199130025,199135000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de cerio(IV) tetrahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >