Learn More
Varilla de cerio, 12,7 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
100 mm
25 mm
50 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium rod |
| Color | Plata |
| Nombre de nota | 12.7mm (0.5 in.) dia. |
| Cantidad | 100 mm |
| Olor | Odorless |
| Envase | Mylar bajo argón |
| Peso | ≈0.86g/mm |
| Formulario | ≈0,86g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado |
| Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Ta) |
| Número UN | UN1333 |
| Mostrar más |