Learn More
Varilla de cerio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11335108
Varilla de cerio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335108
10 mm
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
50 mm
100 mm
Código de producto. 11335108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044037.HF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en mylar bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-45-1
Fórmula molecular Ce
Peso molecular (g/mol) 140.12
Número MDL MFCD00010924
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nombre IUPAC cerio
SMILES [Ce]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium rod
Color Plata
Nombre de nota ≈6.35mm (0.25 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Número UN UN1333
Cantidad 10 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.21g/mm
Formulario ≈0,21g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP24L043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2025 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
Número de loteZ23K021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
Número de loteY08K037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
Número de loteW23K010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
Número de loteT25K025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de cerio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals >